Läs mer
ASB-14, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[dimethyl-[3-(tetradecanoylamino)propyl]ammonio]propane-1-sulfonate |
| CAS | 216667-08-2 |
| Molekylformel | C22H46N2O4S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | ASB-14 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H46N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-22(25)23-18-15-19-24(2,3)20-16-21-29(26,27)28/h4-21H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-[dimethyl-[3-(tetradecanoylamino)propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.68 |
| Formel vikt | 434.3178 |