missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ASC 67131, TRC

Produktkod. 30179154
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179154 500 mg
30179417 1 g
30179089 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA101260500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 697298-57-0
Molekylformel C9 H22 N O4 P S2
Molekylvikt (g/mol) 303.38
Synonym Phosphoramidothioic acid, [2-(methylsulfonyl)ethyl]-, O-ethyl S-(1-methylpropyl) ester (9CI), ASC 67131
IUPAC-namn N-[butan-2-ylsulfanyl(ethoxy)phosphoryl]-2-methylsulfonylethanamine
LEDER CCOP(=O)(NCCS(=O)(=O)C)SC(C)CC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131
Analyt- eller komponentnamn Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C9H22NO4PS2/c1-5-9(3)16-15(11,14-6-2)10-7-8-17(4,12)13/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,10,11)
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 303.0728
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.