Läs mer
ASC 67131, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22NO4PS2/c1-5-9(3)16-15(11,14-6-2)10-7-8-17(4,12)13/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,10,11) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 303.0728 |