Läs mer
Ascarite(II), CO 2 -absorberande, 20-30 mesh, kapacitet: 40-50%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15224684 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
100g
2.5kg
500g
Product Code. 15224684
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 208090025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ascarite(II), CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%, CAS Number-81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9, 100g, Beige to Brown, Danger, GHS H Statement: Causes severe skin burns and eye damage. | CAS: 81133-20-2
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Gasadsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%
Namnnotering 20- to 30-mesh
Färg Beige till Brun
Fysisk form Grynig
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Kvantitet 2.5 kg
MDL-nummer MFCD00132264
Förpackning Glasflaska
Partikelstorlek Particle size analysis: 20 to 30 mesh
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.