Läs mer
Asciminib, MedChemExpress
Beskrivning
Asciminib (ABL001) is a potent and selective allosteric BCR-ABL1 inhibitor, which inhibits Ba/F3 cells grown with an IC50 of 0.25 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asciminib |
| CAS | 1492952-76-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H18ClF2N5O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | ABL001 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.30 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C2=NNC=C2)=C(N3C[C@H](O)CC3)N=C1)NC4=CC=C(OC(F)(Cl)F)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.84 |
| Visa mer |