Läs mer
Askomycin, 95 %
Beskrivning
Ascomycin är ett potent immunhämmande medel som kan användas som ett potentiellt terapeutiskt medel för autoimmuna sjukdomar. Ascomycin är en hämmare av PP2. Det är en intern standard för LC-MS/MS-testning av immunsuppressiva läkemedel tacrolimus, sirolimus och everolimus. Denna certifierade spikning Solution™ är lämplig för kritiska kvantitativa tillämpningar inom klinisk och diagnostisk testning, såsom övervakningstester för terapeutiska läkemedel, för att säkerställa att patienterna förblir inom det snäva terapeutiska intervallet för dessa immunsuppressiva.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Ascomycin is a potent immunosuppressive agent that could be used as a potential therapeutic agent for autoimmune diseases. Ascomycin is an inhibitor of PP2. It is an internal standard for LC-MS/MS testing of the immunosuppressants tacrolimus, sirolimus, and everolimus. This Certified Spiking Solution® is suitable for critical quantitative applications in clinical and diagnostic testing such as therapeutic drug monitoring assays to ensure patients remain within the narrow therapeutic range of these immunosuppressants.
Solubility
Soluble in DMSO at 65mg/ml; soluble in ethanol at 50mg/m; with warming. Very poorly soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ascomycin |
| Smältpunkt | 156°C to 160°C |
| Kokpunkt | 868°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | Soluble in DMSO at 65mg/ml; soluble in ethanol at 50mg/m; with warming. Very poorly soluble in water |
| Formel vikt | 790 |
| Procent renhet | 95% |
| Fysisk form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning