Läs mer
Askorbinsyra, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12950364 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12950364 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12950364 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 027 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1154.84 SEK
    1102.55 SEK / 100ml
    Save 52.29 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
MDL-nummer MFCD00064328
Kvantitet 100 mL
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l +-ascorbic acid, l-ascorbate, ascorbicap, cevitamic acid, ascorbate, ascoltin, hybrin
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC-namn (5R)-5-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2,5-dihydrofuran-2-on
Molekylvikt (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ascorbic Acid Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1008401 (RP027)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .