Läs mer
Ascorbic Acid Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ascorbic Acid Acetonide |
| CAS | 15042-01-0 |
| Molekylformel | C9 H12 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(=C2O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.19 |
| Formel vikt | 216.0634 |