Läs mer
Askorbinsyra, kristallint pulver, 20 till 200 Mesh, USP - FCC, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ascorbic Acid |
| Maskstorlek | 20 to 200 Mesh |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 500 g |
| Densitet | 1L = 1.65kg |
| Formel vikt | 176.12 |
| Kvalitet | FCC/USP |
| Fysisk form | Kristallint pulver |