Learn More
Askorbinsyra, kristallint pulver, 20 till 200 Mesh, USP - FCC, J.T. Baker™
Product Code. 15567874 Shop All J.T.Baker Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
missing translation for 'unitSize'
1kg
500g
Product Code. 15567874
missing translation for 'mfr': Avantor J.T.Baker 093608
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00064328
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ascorbic Acid
Maskstorlek 20 to 200 Mesh
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 1 kg
Densitet 1L = 1.65kg
Formel vikt 176.12
Kvalitet FCC/USP
Fysisk form Kristallint pulver