Läs mer
MP Biomedicals Askorbinsyrabrist Reid Briggs Diet, Modifierad, Pellets
Produktkod. 11432981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11432981
Brand: MP Biomedicals 0296020810
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Modifierad askorbinsyrabrist Reid-diet för marsvin. Innehåller aminosyror, kasein.
  • Modifierad askorbinsyrabrist Reid-diet för marsvin
  • Innehåller aminosyror, kasein, mineralblandning och berikad av MP Bio vitaminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pellets
Kvantitet 10 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Kylt
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.