Läs mer
Askorbinsyra, Fint Pulver, 200 till 325 Mesh, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15527884 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15527884 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
1 options
Produktkod. 15527884 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 093907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8930.00 SEK
    8774.99 SEK / 500g
    Save 155.01 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-03-2027
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00064328
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ascorbic Acid
Maskstorlek 200 till 325 Mesh
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 1.65kg
Formel vikt 176.12
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Fysisk form Fint pulver