Läs mer
Ascorbyl Palmitate, Mikromol™
Produktkod. 17913836
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17913836 250 mg
1 options
Produktkod. 17913836 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1999.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ascorbyl Palmitate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ascorbyl Palmitate
CAS 137-66-6
Analyt- eller komponentnamn Ascorbyl Palmitate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H38 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ascorbyl palmitate, (2S)-2-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]-2-hydroxyethyl hexadecanoate
InChI formel InChI=1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
IUPAC-namn [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl] hexadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 414.53
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 414,2618 g/mol