Läs mer
Ascorbylpalmitat, TRC
Produktkod. 17920715
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
17920715 25 g
1 options
Produktkod. 17920715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA78702025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ascorbyl Palmitate
CAS 137-66-6
Molekylformel C22 H38 O7
Kvantitet 25 g
Synonym L-Ascorbic acid, 6-palmitate (8CI), Palmitic acid, 6-ester with ascorbic acid (6CI,7CI), 6-Hexadecanoyl-L-ascorbic acid, 6-Monopalmitoyl-L-ascorbate, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, 6-O-Palmitoylascorbic acid, 6-Palmitate-L-ascorbic acid, 6-Palmitoylascorbic acid, AP, Ascorbic acid 6-palmitate, Ascorbic acid palmitate, Ascorbic palmitate, Ascorboyl palmitate, Ascorbyl 6-palmitate, Ascorbyl monopalmitate, Ascorbyl palmitate, Ascorbylpalmitic acid, Cetyl ascorbate, E 304, Grindox 562, L-Ascorbyl 6-palmitate, L-Ascorbyl monopalmitate, L-Ascorbyl palmitate, NSC 402451, Ondascora, Palmitoyl L-ascorbic acid, Quicifal, VCP 10, Vcpal
InChI formel InChI=1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
IUPAC-namn [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl] hexadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 414.53
Formel vikt 414.2618