Läs mer
Ascorbyl Tetraisopalmitate, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ascorbyl Tetraisopalmitate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C70H128O10/c1-9-17-25-33-37-45-50-58(49-41-29-21-13-5)66(71)76-57-62(77-67(72)59(51-42-30-22-14-6)54-46-38-34-26-18-10-2)63-64(79-68(73)60(52-43-31-23-15-7)55-47-39-35-27-19-11-3)65(70(75)78-63)80-69(74)61(53-44-32-24-16-8)56-48-40-36-28-20-12-4/h58-63H,9-57H2,1-8H3/t58?,59?,60?,61?,62-,63+/m0/s1 |
| Formel vikt | 1128.9508 |
| Procent renhet | >95% |