Läs mer
Asenapine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Asenapine hydrochloride, an antipsychotic, is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and Dopamine (D2, D3, D4) receptor antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM for 5-HT and 1.3, 0.42, 1.1 nM for Dopamine receptor, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asenapine hydrochloride |
| CAS | 1412458-61-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17Cl2NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (310.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (155.17 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | [H]Cl.ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@](C4)([H])[C@]2([H])CN4C |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.23 |
| Formel vikt | 322.23 |
| Visa mer |