Läs mer
Asenapine maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Asenapine maleate is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and D2 antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM, 1.3nM, respectively, and an antipsychotic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asenapine maleate |
| CAS | 85650-56-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H20ClNO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Org 5222 maleate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (62.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (15.55 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | CN1C[C@]2([H])C3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C4[C@]2(C1)[H].O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.84 |
| Visa mer |