Läs mer
Asenapine, MedChemExpress
Beskrivning
Asenapine (Org 5222), an atypical antipsychotic, is an antagonist of serotonin receptors (pKi: 8.4-10.5), adrenoceptors (pKi: 8.9-9.5), dopamine receptors (pKi: 8.9-9.4) and histamine receptors (pKi: 8.2-9.0). Asenapine can be used in the research of schizophrenia and bipolar disorder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asenapine |
| CAS | 65576-45-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H16ClNO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Org 5222 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (699.86 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC=C2OC3=CC=CC=C3[C@@](C4)([H])[C@](CN4C)([H])C2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.77 |
| Visa mer |