missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Asenapin N-beta-D-glukuronid trifluorättiksyrasalt (blandning av diastereomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asenapine N-beta-D-Glucuronide Trifluoroacetic acid salt (mixture of diastereomers) |
| Molekylformel | C23 H25 Cl N O7 . C2 F3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3aR-trans)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole β-D-Glucopyranosiduronic Acid Trifluoroacetic Acid Salt (mixture of diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24ClNO7.C2HF3O2/c1-25(22-20(28)18(26)19(27)21(32-22)23(29)30)9-14-12-4-2-3-5-16(12)31-17-7-6-11(24)8-13(17)15(14)10-25;3-2(4,5)1(6)7/h2-8,14-15,18-22,26-28H,9-10H2,1H3;(H,6,7)/t14-,15-,18-,19-,20+,21-,22?,25?;/m0./s1 |
| LEDER | C[N+]1(C[C@@H]2[C@@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24)C5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O.[O-]C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R)-6-[(2R,6R)-9-kloro-4-metyl-13-oxa-4-azoniatetracyklo[12.4.0.02,6.07,12]oktadeka-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaen-4-yl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylsyra; 2,2,2-trifluoracetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 575.92 |
| Formel vikt | 575.117 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?