Läs mer
Asenapin N-oxid, TRC
Produktkod. 30134238
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134238 2.5 mg 2.5mg
30134701 10 mg -
30006373 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134238 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7880102.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128949-51-9
Molekylformel C17 H16 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 301.77
Synonym (3aR-trans)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole 2-Oxide;
IUPAC-namn (2R,6R)-9-kloro-4-metyl-4-oxido-13-oxa-4-azoniatetracyklo[12.4.0.02,6.07,12]oktaka-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaen
LEDER C[N+]1([O-])CC2C(C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Asenapine N-oxide
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClNO2/c1-19(20)9-14-12-4-2-3-5-16(12)21-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3
Formel vikt 301.087