Beskrivning
- Tillverkad av 100% bomullslinters
- Askfri (askahalt≤ 0,01 % enligt DIN 540370)
- Våtförstärkt
- Färgkodad låda för enkelt val
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Ark |
| Material | Bomullslinters, raffinerad massa |
| Partikelretention | 1 till 2μ m |
| Filtreringshastighet | 300μ m/sek. |
| För användning med (applikation) | Lämplig för kvantitativ analys, Buchner-trattar, tryck- eller vakuumfiltrering |
| Kvalitet | 393 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.18 mm |
| Typ | Kvantitativt filterpapper |
| Mått (L x B) | 580 x 580 mm |
| Visa mer |