Läs mer
Ashcroft Utility Gauge, Back Connection
Produktkod. 12167750 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Urtavla storlek (engelska):
1.5 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Urtavla storlek (engelska) Förpackningsstorlek
12167750 1.5 in. Varje
1 options
Produktkod. 12167750 Leverantör Ashcroft Leverantörsnummer 6800202
Beräknad leverans: 21-12-2026
Denna Utility Gauge är idealisk för att mäta vatten, hydraulolja eller gastryck.
  • Sann nollindikering identifierar skadade mätare —ökar säkerheten och säkerställer noggrannhet.
  • Mätare inkluderar mässingshylsa, mjuklödd bourdonrör i fosforbrons, målat stålhölje och polykarbonatlins.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI/ASME klass B
Urtavla storlek (engelska) 1.5 in.
Urtavla storlek (metrisk) 38.1 mm
Inkluderar Sockel, Bourdon Tube, Fodral, Lins
Material Stål, polykarbonat, mässing, fosforbrons
Noggrannhet ±3-2 till 3 %
Visningstyp Analog
Tryckområde 0 till 30 psi
Produkttyp Kommersiell/industriell mätare