Läs mer
Ashcroft Utility Gauge, Bottenanslutning
Produktkod. 13489886 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Urtavla storlek (engelska):
2,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Urtavla storlek (engelska) Förpackningsstorlek
13489886 2,5 tum Varje
1 options
Produktkod. 13489886 Leverantör Ashcroft Leverantörsnummer 6800402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 SEK
    182.15 SEK / Paket med 1
    Save 15.85 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Denna Utility Gauge är idealisk för att mäta vatten, hydraulolja eller gastryck.
  • Sann nollindikering identifierar skadade mätare —ökar säkerheten och säkerställer noggrannhet.
  • Mätare inkluderar mässingshylsa, mjuklödd bourdonrör i fosforbrons, målat stålhölje och polykarbonatlins.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI/ASME klass B
Urtavla storlek (engelska) 2,5 tum
Urtavla storlek (metrisk) 63.5 mm
Inkluderar Sockel, Bourdon Tube, Fodral, Lins
Material Stål, polykarbonat, mässing, fosforbrons
Noggrannhet ±3-2 till 3 %
Visningstyp Analog
Tryckområde 0 till 30 psi
Produkttyp Kommersiell/industriell mätare