Läs mer
Nabertherm™ Askugn L 40/11 BO
Produktkod. 17367919 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17367919 40 l
1 options
Produktkod. 17367919 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer LB401K1ON1
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Speciellt utformad för processer som kräver förbränning av stora provkvantiteter. Idealisk för applikationer som askning av livsmedel, termisk rengöring av formsprutningsverktyg eller bestämning av glödgningsförlust.
  • Fjäderstödd stängning av ugnsdörren (klaffdörr) med mekanisk låsning förhindrar oavsiktlig öppning
  • Keramiska värmeplattor med inbäddad värmetråd
  • Uppsamlingspanna i stål skyddar bottenisoleringen
  • Inloppsluften förvärms genom den undre värmeplattan
  • Avgasfläkten drar ut rökgaser från ugnen och tillför samtidigt frisk luft till ugnen så att tillräckligt med syre alltid finns tillgängligt för förbränningsprocessen
  • Övertemperaturbegränsare med justerbar avstängningstemperatur för att skydda ugnen och lasten
  • Styrenhet C550 (10 program med vardera 20 segment), alternativa styrenheter finns tillgängliga
  • Tmax: °600 C (förbränningsprocess), 1100 °C (efterföljande process)
  • Temperaturreglering av efterförbränning kan ställas in till 850 °C
Specifikationer
Controllertyp C550
Kapacitet (metrisk) 40 l
Temperatur (metrisk) 600 °C (förbränningsprocess), 1100 °C (efterföljande process)
Typ Ugn
Stil Flikdörr
Mått (D x B x H) Inredning 490 x 320 x 250 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 825 x 530 x 800 mm
Vikt (metrisk) 110 kg
Elektriska krav 3 Fas
Spänning 400 V
Wattal 11.5 kW
Frekvens 50/60 Hz