Läs mer
Nabertherm™ Askugnar med integrerad avgasrening
Produktkod. 17347919 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 l
24 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17347919 9 l
17357919 24 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17347919 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer LB091K1ON1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Askugnen BO är speciellt utformad för processer där större provkvantiteter måste förbrännas.
  • Max temp på °600 C för förbränningsprocessen
  • Max temp på °1100 C för efterföljande process
  • Tresidig uppvärmning (båda sidor och botten)
  • Keramiska värmeplattor med inbäddad värmetråd
  • Uppsamlingspanna i stål skyddar bottenisoleringen
  • Fjäderstödd stängning av ugnsdörren (klaffdörr) med mekanisk låsning mot oavsiktlig öppning
  • Termisk/katalytisk efterförbränning, integrerad i avgaskanalen, upp till 600 C °i funktion
  • Temperaturreglering av efterförbränning kan ställas in till 850 °C
  • Övervakad frånluft
  • Inloppsluft förvärmd genom den undre värmeplattan
  • Övertemperaturbegränsare med justerbar avstängningstemperatur som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
Specifikationer
Controllertyp C550
Kapacitet (metrisk) 9 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Mått (D x B x H) Inredning 240 x 230 x 170 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 575 x 415 x 750 mm
Spänning 400 V
Wattal 7000 W