Läs mer
Nabertherm™ Askugnar med integrerad avgasrening
Produktkod. 17357919 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 l
24 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17357919 24 l
17347919 9 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17357919 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer LB241K1ON1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Askugnen BO är speciellt utformad för processer där större provkvantiteter måste förbrännas.
  • Maxtemperatur på 600 °C för förbränningsprocessen
  • Maxtemperatur på 1100 °C för den efterföljande processen
  • Tre-sidig uppvärmning (både sidor och botten)
  • Keramiska värmeplattor med inbäddad värmetråd
  • Ståluppsamlingspanna skyddar bottenisoleringen
  • Fjäderassisterad stängning av ugnsluckan (klaffdörr) med mekanisk låsning mot oavsiktlig öppning
  • Termisk/katalytisk efterförbränning, integrerad i avgaskanalen, upp till 600 °C i funktion
  • Temperaturkontroll efter förbränning kan ställas in till 850 °C
  • Övervakad avloppsluft
  • Inloppsluft förvärmd genom den nedre värmeplattan
  • Övertemperaturbegränsare med justerbar utbrytartemperatur som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Controllertyp C550
Kapacitet (metrisk) 24 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Mått (D x B x H) Inredning 340 x 280 x 250 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 675 x 490 x 800 mm
Spänning 400 V
Wattal 9000 W