Läs mer
Nabertherm™ Askugnar med integrerad avgasrening
Produktkod. p-7236255 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
24 l
Produktkod. 17347919
Brand: Nabertherm™ LB091K1ON1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Askugnen BO är speciellt utformad för processer där större provkvantiteter måste förbrännas.
  • Max temp på °600 C för förbränningsprocessen
  • Max temp på °1100 C för efterföljande process
  • Tresidig uppvärmning (båda sidor och botten)
  • Keramiska värmeplattor med inbäddad värmetråd
  • Uppsamlingspanna i stål skyddar bottenisoleringen
  • Fjäderstödd stängning av ugnsdörren (klaffdörr) med mekanisk låsning mot oavsiktlig öppning
  • Termisk/katalytisk efterförbränning, integrerad i avgaskanalen, upp till 600 C °i funktion
  • Temperaturreglering av efterförbränning kan ställas in till 850 °C
  • Övervakad frånluft
  • Inloppsluft förvärmd genom den undre värmeplattan
  • Övertemperaturbegränsare med justerbar avstängningstemperatur som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
Specifikationer
Controllertyp C550
Kapacitet (metrisk) 9 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Mått (D x B x H) Inredning 240 x 230 x 170 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 575 x 415 x 750 mm
Spänning 400 V
Wattal 7000 W