Läs mer
Fisherbrand™ Grad 11 Ashless Snabbfiltrerande kvantitativt filterpapper
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Askhalt: 0,007 % |
| Filtertyp | Asklös |
| Formatera | Skiva |
| Material | Bomullslinters |
| Partikelretention | 12 till 15μ m |
| Porstorlek | 12 till 15μ m |
| Filtreringshastighet | 10 sek. |
| För användning med (applikation) | Används för grova och voluminösa fällningar som järn-, aluminium- och kromhydroxid, Si-bestämning i stål- och tackjärnsanalys |
| Kvalitet | 11 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Visa mer |