Läs mer
Asiatisk syra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496618
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496618 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15496618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60149.ME
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 464-92-6 | C30H48O5 | 488,709 g/mol
Asiatisk syra används ofta vid sårläkning. Asiatisk syra har antioxidant, antiinflammatoriska och neuroprotektiva egenskaper. Det är ett utgångsmaterial för syntes av asiatiska syraderivat för användning som anticancermedel, glykogenfosforylashämmare och och hepatoskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Asiatisk syra används ofta vid sårläkning. Asiatisk syra har antioxidant, antiinflammatoriska och neuroprotektiva egenskaper. Det är ett utgångsmaterial för syntes av asiatiska syraderivat för användning som anticancermedel, glykogen p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Asiatic acid
CAS 464-92-6
Smältpunkt 325 °C till 330 °C
Molekylformel C30H48O5
MDL-nummer MFCD00238541
Kvantitet 500 mg
Synonym Dammarolic acid
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid, etanol och dimetylformamid. Sparsamt löslig i vatten
InChI-nyckel JXSVIVRDWWRQRT-YLPWNERUSA-N
LEDER CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CC(C(C5(C)CO)O)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O
IUPAC-namn (4aS,6aS,6aS,6bR,8aS,9R,12aR,14bR)-10,11-dihydroxi-9-(hydroximetyl)-1,2,6a,6b,9,12a- hexametyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradekahydro-1H-picen-4a-karboxylsyra syra
Molekylvikt (g/mol) 488.709
PubChem CID 129316838
Formel vikt 488.7
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.