Läs mer
Asiatisk syra, TRC
Produktkod. 30008531
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008531 5 g
30007256 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7882005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 464-92-6
Molekylformel C30 H48 O5
Molekylvikt (g/mol) 488.7
Synonym 2a,3β,23-Trihydroxyurs-12-en-28-oic Acid, 2α,23-Dihydroxyursolic Acid, 2α,3β,19,23-Tetrahydroxy-urs-12-en-28-oic Acid, 2α,3β,23-Trihydroxyurs-12-en-28-oic Acid, Dammarolic Acid, NSC 166063
IUPAC-namn (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11R,12aR,14bS)-10,11-dihydroxy-9-(hydroxymetyl)-1,2,6a,6b,9,12a-hexametyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradekahydro-1H-picen-4a-karboxylsyra
LEDER C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Asiatic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Formel vikt 488.3502
Procent renhet >95%