Läs mer
Asimilobine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asimilobine Hydrochloride |
| CAS | 62152-98-1 |
| Molekylformel | C17H17NO2 . HCl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (R)-5,6,6a,7-tetrahydro-1-methoxy-4H-Dibenzo-quinolin-2-ol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO2/c1-20-17-14(19)9-11-6-7-18-13-8-10-4-2-3-5-12(10)16(17)15(11)13/h2-5,9,13,18-19H,6-8H2,1H3/t13-/m1/s1 |
| LEDER | COc1c(O)cc2CCN[C@@H]3Cc4ccccc4c1c23 |
| IUPAC-namn | (6aR)-1-methoxy-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinolin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vikt | 267.1259 |