Läs mer
Asivatrep, MedChemExpress
Produktkod. p-200099734
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485338 10 mg
16458057 5 mg
16451537 50 mg
16445976 100 mg
16441299 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16485338 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12777
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.
Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Asivatrep
CAS 1005168-10-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22F5N3O3S
Kvantitet 10 mg
Synonym PAC-14028
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (101.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@@H](C1=CC(F)=C(NS(=O)(C)=O)C(F)=C1)C)/C=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)N=C2CCC
Molekylvikt (g/mol) 491.47
Formel vikt 491.47
Procent renhet 95.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation