Läs mer
ASM-DNT, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis-(2-naphthyl)-p-phenylenediamine (DNPD) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H20N2/c1-3-7-21-17-25(11-9-19(21)5-1)27-23-13-15-24(16-14-23)28-26-12-10-20-6-2-4-8-22(20)18-26/h1-18,27-28H |
| Formel vikt | 360.1626 |