Läs mer
ASP-9521, MedChemExpress
Produktkod. 16480418
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480418 5 mg -
16467746 100 mg -
16463887 50 mg 50mg
16461296 200 mg -
16447958 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480418 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19903
MedChemExpress ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.
ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ASP-9521
CAS 1126084-37-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H26N2O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (302.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCC(CC(C)(O)C)CC1)C(N2)=CC3=C2C=CC(OC)=C3
Molekylvikt (g/mol) 330.42
Formel vikt 330.42
Procent renhet 96.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death