Läs mer
Asp-AMS, MedChemExpress
Produktkod. 16494718
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494718 10 mg
16453216 25 mg
16437437 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494718 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112860
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Asp-AMS, an analogue of aspartyl-adenylate, is an aspartyl-tRNA synthetase inhibitor and also a strong competitive inhibitor of the mitochondrial enzyme.
Asp-AMS, an analogue of aspartyl-adenylate, is an aspartyl-tRNA synthetase inhibitor and also a strong competitive inhibitor of the mitochondrial enzyme.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Asp-AMS
CAS 828288-98-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H19N7O9S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.73 mM)
LEDER O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COS(=O)(NC([C@@H](N)CC(O)=O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 461.41
Formel vikt 461.41
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism