Läs mer
ASP5878, MedChemExpress
Beskrivning
ASP5878 is an oral active inhibitor of FGFR 1, 2, 3, and 4, with IC50 values of 0.47 nM, 0.6 nM, 0.74 nM and 3.5 nM for FGFR 1, 2, 3, and 4 kinase activity. ASP5878 has potential antineoplastic activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ASP5878 |
| CAS | 1453208-66-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19F2N5O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (613.69 mM) |
| LEDER | OCCN1N=CC(NC2=NC=C(OCC3=C(F)C(OC)=CC(OC)=C3F)C=N2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.37 |
| Formel vikt | 407.37 |
| Visa mer |