Läs mer
Asparaginmonohydrat (L-Asparaginmonohydrat), Mikromol™
Produktkod. 17969804
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17969804 250 mg
1 options
Produktkod. 17969804 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0765.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Asparaginmonohydrat (L-Asparaginmonohydrat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Asparagine monohydrate
CAS 5794-13-8
Analyt- eller komponentnamn Asparagine monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H8 N2 O3 . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Asparagine monohydrate, (2S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid monohydrate, Aspartic Acid Impurity G as Monohydrate, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity H as Monohydrate, Magnesium Aspartate Impurity H as Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
LEDER O.N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanansyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 150,0641 g/mol