missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Asparagine Synthetase Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2H11L12)

Produktkod. 16515621
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16515621 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16515621 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 703164

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

This antibody is predicted to react with Monkey, Rat, Bovine.

ASNS (asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing]) is involved in the subpathway that synthesizes f L-asparagine from L-aspartate. Mutations affecting the gene can result in asparagine synthetase deficiency (ASNSD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Asparagine Synthetase
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassificering Recombinant Monoclonal
Klona 2H11L12
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen Asns
Genaccessionsnr. P08243, Q61024
Gene Alias ASNS; ASNSD; asparagine synthetase; asparagine synthetase (glutamine-hydrolyzing); asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing]; Cell cycle control protein TS11; Glutamine-dependent asparagine synthetase; TS11; TS11 cell cycle control protein
Gensymboler Asns
Värd art Rabbit
Immunogen Protein corresponding to Human Asparagine Synthetase [aa1-aa561].
Reningsmetod Protein A
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27053, 440
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.