Läs mer
Asparagusic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Asparagusic acid is a sulfur-containing flavor component produced by asparagus plants, with anti-parasitic effect. Asparagusic acid is a plant growth inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asparagusic acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2224-02-4 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C4H6O2S2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 46 mg/mL (306.22 mM) |
| LEDER | O=C(O)C1CSSC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Visa mer |