Läs mer
MedChemExpress Aspartame
Produktkod. 16420898
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16420898 5 g
1 options
Produktkod. 16420898 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB0361
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Aspartame (SC-18862) is a methyl ester of a dipeptide. Aspartame can be used as a synthetic nonnutritive sweetener. Aspartame is composed of phenylalanine (50%), aspartic acid (40%) and methanol (10%).
Specifikationer
Renhet 98.01%
CAS 22839-47-0
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 294.3 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 g
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 25 mg/mL (84.95 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (16.99 mM∣Need ultrasonic)
Synonym SC-18862