Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Aspartam, 98%
Description
Aspartam är ett syntetiskt och kalorisnålt sötningsmedel och används som en aktiv ingrediens i konsumentmat, drycker, läsk, andedräkt, sockerfritt tuggummi, kakaoblandningar, frysta desserter, tuggbara vitamintillskott, mjölkdrycker, spannmål, farmaceutiska läkemedel och kosttillskott, sötningsmedel för bordsskivor och dietsoda.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
med lågt kaloriinnehåll och används som en aktiv ingrediens i konsumentmat, drycker, läsk, andedräkt, sockerfritt tuggummi, kakaoblandningar, frysta desserter, tuggbara vitamintillskott, mjölkdrycker, spannmål, farmaceutiska läkemedel och kosttillskott, bordssötningsmedel och dietsötningsmedel.
Löslighet
Löslig i myrsyra, dimetylsulfoxid. Svårlösligt i vatten och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Aspartame |
| Smältpunkt | 243 °C till 245 °C |
| Färg | Vitt |
| Linjär formel | HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3 |
| Beilstein | 2223850 |
| Merck Index | 14,839 |
| Löslighetsinformation | Löslig i myrsyra, dimetylsulfoxid. Sparsamt löslig i vatten och etanol. |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 294.3 |
| Procent renhet | 98% |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.