Läs mer
Aspartam, Mikromol™
Produktkod. 17997174
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17997174 500 mg
1 options
Produktkod. 17997174 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0314.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Aspartam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aspartame
CAS 22839-47-0
Analyt- eller komponentnamn Aspartame
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H18 N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Aspartame, Aspartylphenylalanine methyl ester, Canderel, Dipeptide sweetener, E 951, Equal, Finn, L-Aspartame, L-Aspartyl-L-3-phenylalanine methyl ester, L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, L-Aspartyl-L-phenylalanyl methyl ester, Methyl aspartylphenylalanate, NutraSweet, Pal Sweet, Palsweet Diet, Sweet dipeptide, Zero-Cal, L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 2-methyl ester, N-L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 1-methyl ester, 3-Amino-N-(alpha-carboxyphenethyl)succinamic acid N-methyl ester stereoisomer, L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, alpha-Aspartame, alpha-L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, alpha-Sweet
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O
IUPAC-namn (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutansyra
Molekylvikt (g/mol) 294.3
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 294,1216 g/mol