Läs mer
Asparaginsyra (Asparaginsyra), LoGiCal
Produktkod. 30459691
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459691 10 mg
1 options
Produktkod. 30459691 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0567.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Asparaginsyra (asparaginsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid
CAS 56-84-8
Analyt- eller komponentnamn L-Aspartic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H7 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Aspartic Acid, L-Aspartic acid, Aspartic acid, L-, (+)-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553, Alanine Impurity A, Asparagine Monohydrate Impurity A, Asparagine Impurity A
InChI formel InChI=1 S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-aminobutanedioinsyra
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 133.1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 133,0375 g/mol