Läs mer
Asparaginsyra (Asparaginsyra), LoGiCal
Beskrivning
Asparaginsyra (asparaginsyra)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Aspartic acid |
| CAS | 56-84-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | L-Aspartic acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H7 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Aspartic Acid, L-Aspartic acid, Aspartic acid, L-, (+)-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553, Alanine Impurity A, Asparagine Monohydrate Impurity A, Asparagine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-aminobutanedioinsyra |
| Visa mer |