Läs mer
Aspartic acid calcium, MedChemExpress
Produktkod. 16402549
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16402549 1 g
1 options
Produktkod. 16402549 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0666B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Aspartic acid calcium (Calcium L-aspartate) is a chelate where calcium is attached to an amino acid naming L-Aspartic acid. L-Aspartic acid is an amino acid and serves as a building block for proteins in the body.
Aspartic acid calcium (Calcium L-aspartate) is a chelate where calcium is attached to an amino acid naming L-Aspartic acid. L-Aspartic acid is an amino acid and serves as a building block for proteins in the body.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aspartic acid calcium
CAS 10389-09-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H5CaNO4
Synonym Calcium L-aspartate
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (584.25 mM)
LEDER N[C@@H](CC([O-])=O)C([O-])=O.[Ca+2]
Molekylvikt (g/mol) 171.16
Kvantitet 1 g
Formel vikt 171.16
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation