missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aspartic Acid Diethyl Ester, TRC

Produktkod. 30179549
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179549 25 g
30179525 10 g
30179252 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79017025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 43101-48-0
Molekylformel C8 H15 N O4 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 225.62
Synonym DL-Aspartic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Aminosuccinate, Diethyl DL-Aspartate;
IUPAC-namn diethyl aspartate hydrochloride
LEDER CCOC(CC(C(OCC)=O)N)=O.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Aspartic Acid Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4.ClH/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2;/h6H,3-5,9H2,1-2H3;1H
Kvantitet 25 g
Formel vikt 225.08
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.