Läs mer
(-)-Aspartic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16430518
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16430518 5 g
1 options
Produktkod. 16430518 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY42068
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress (-)-Aspartic acid is an endogenous NMDA receptor agonist.
(-)-Aspartic acid is an endogenous NMDA receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Aspartic acid
CAS 1783-96-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H7NO4
Synonym (R)-Aspartic acid D-(-)-Aspartic acid
Löslighetsinformation H2O : 7.69 mg/mL (57.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](C(O)=O)CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 133.1
Kvantitet 5 g
Formel vikt 133.1
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration