Läs mer
Asparaginsyra, Mikromol™
Produktkod. 17949024
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17949024 500 mg
1 options
Produktkod. 17949024 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0567.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Asparaginsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid
CAS 56-84-8
Analyt- eller komponentnamn L-Aspartic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H7 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Aspartic Acid, L-Aspartic acid, Aspartic acid, L-, (+)-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553, Alanine Impurity A, Asparagine Monohydrate Impurity A, Asparagine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-aminobutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 133.1
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 133,0375 g/mol