Läs mer
(±)-Asparaginsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Aspartic acid |
| CAS | 617-45-8 |
| Molekylformel | C4 H7 N O4 |
| Synonym | Aspartic acid, DL- (8CI), DL-Aspartic acid, (RS)-Aspartic acid, (±)-Aspartic acid, 2-Aminobutanedioic acid, Aminosuccinic acid, DL-Aminosuccinic acid, NSC 141379 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | NC(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-aminobutedioinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 133.0375 |
| Visa mer |