Läs mer
Novacyt - Microgen Bioproducts Aspergillus Double Gel Diffusion Assay
Handla allt Novacyt Group ProdukterBeskrivning
- Double diffusion assay for the detection of precipitating antibodies to Aspergillus fumigates in serum.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 8.5 mL |
| Form | Liquid |
| Kvantitet | 1 Kit |
| För användning med (applikation) | Double gel diffusion (Ouchterlony) |
| Typ | Double Gel Diffusion Assay |
| Slutlig produkttyp | Test Kit |
| Etikett eller färgämne | EC/REP label on kit box, Blank CE Carton label |
| Utgångsmaterial | 5 to 10 mL of venous blood |