missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Asperosaponin VI, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asperosaponin VI |
| CAS | 39524-08-8 |
| Molekylformel | C47 H76 O18 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Olean-12-en-28-oic acid, 3-(α-L-arabinopyranosyloxy)-23-hydroxy-, 6-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester, (3β,4α)-, 3-O-α-L-Arabinopyranosylhederagenin 28-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside, Akebia saponin D, Asperosaponin VI, Hederagenin 3-O-α-L-arabinopyranosyl-28-β-D-glucopyranosyl(1→6)-β-D-glucopyranoside, Leiyemudanoside A, Tauroside St-G0-1 |
| InChI formel | InChI=1S/C47H76O18/c1-42(2)13-15-47(41(59)65-40-37(58)34(55)32(53)26(63-40)20-61-38-36(57)33(54)31(52)25(18-48)62-38)16-14-45(5)22(23(47)17-42)7-8-28-43(3)11-10-29(64-39-35(56)30(51)24(50)19-60-39)44(4,21-49)27(43)9-12-46(28,45)6/h7,23-40,48-58H,8-21H2,1-6H3/t23-,24-,25+,26+,27+,28+,29-,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37+,38+,39-,40-,43-,44-,45+,46+,47-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O |
| IUPAC-namn | [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 929.1 |
| Formel vikt | 928.5032 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?